G4546
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
GFAP Antibody for Flow Cytometry - Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in rabbit, Gfap Antibody Flow Cytometry, Anti-FLJ45472, Anti-GFAP, Anti-Intermediate filament protein
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
rat ... Gfap(24387)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
anticorpo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?