D7408
2′,5′-Dideoxyadenosine
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2ʹ,5ʹ-dd-Ado, NSC 95943
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
chave InChI
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Informações sobre genes
rat ... Adcy2(81636)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.