SML0362
NPS2143 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-[(2R)-3-[[1,1-dimethyl-2-(2-naphthalenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropoxy]-benzonitrile hydrochloride (1:1), NPS-2143 hydrochloride, SB-262470-A hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +20 to +24°, c = 1.0 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(Cc1ccc2ccccc2c1)NC[C@@H](O)COc3cccc(Cl)c3C#N
InChI
1S/C24H25ClN2O2.ClH/c1-24(2,13-17-10-11-18-6-3-4-7-19(18)12-17)27-15-20(28)16-29-23-9-5-8-22(25)21(23)14-26;/h3-12,20,27-28H,13,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m1./s1
chave InChI
ZEBNDUQLNGYBNL-VEIFNGETSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the regulation of intestinal calcium transport.
- In the regulation of local negative feedback of intestinal calcium absorption.
- In sensorimotor decision making during development.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)