SML0814
ESI-09
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-[2-(3-Chlorophenyl)hydrazinylidene]-5-(1,1-dimethylethyl)-b-oxo-3-isoxazolepropanenitrile
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, faint yellow to dark orange
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(ccc1)N\N=C(\C(=O)c2n[o]c(c2)C(C)(C)C)/C#N
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+
chave InChI
DXEATJQGQHDURZ-DEDYPNTBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)