Documentos Principais
SML3517
Sigma-Aldrich
Fluindione
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-Fluorophenyl)indene-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H9FO2
Número CAS:
Peso molecular:
240.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(C(C1C3=CC=C(C=C3)F)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
chave InChI
NASXCEITKQITLD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluindione is an orally active vitamin K antagonist (VKA) that exerts its in vivo anticoagulant efficacy by inhibiting the vitamin K epoxide reductase activity (VKOR IC50 = 6.6 nM) in a substrate-comeptitive manner.
Orally active vitamin K antagonist (VKA) that exerts its in vivo anticoagulant efficacy by inhibiting the vitamin K epoxide reductase (VKOR) activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xuejie Chen et al.
Blood, 132(18), 1974-1984 (2018-08-10)
Warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon, and fluindione are commonly prescribed oral anticoagulants for the prevention and treatment of thromboembolic disorders. These anticoagulants function by impairing the biosynthesis of active vitamin K-dependent coagulation factors through the inhibition of vitamin K epoxide reductase (VKOR).