D0638
Dibucaine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Sinônimo(s):
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
99-101 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
chave InChI
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN5A(6331)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?