SML1360
Cariporide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
HOE-642, N-(Aminoiminomethyl)-4-(1-methylethyl)-3-(methylsulfonyl)-benzamide, N-(Diaminomethylene)-4-isopropyl-3-(methylsulfonyl)benzamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(NC(C1=CC(S(C)(=O)=O)=C(C(C)C)C=C1)=O)=N
InChI
1S/C12H17N3O3S/c1-7(2)9-5-4-8(11(16)15-12(13)14)6-10(9)19(3,17)18/h4-7H,1-3H3,(H4,13,14,15,16)
chave InChI
IWXNYAIICFKCTM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3