SML0177
AUDA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
12-[[(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)carbonyl]amino]-dodecanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C23H40N2O3/c26-21(27)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-24-22(28)25-23-15-18-12-19(16-23)14-20(13-18)17-23/h18-20H,1-17H2,(H,26,27)(H2,24,25,28)/t18-,19+,20-,23-
chave InChI
XLGSEOAVLVTJDH-UKBVAGSOSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)