Documentos Principais
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
324.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 14.0 to 23.0°, c = 0.5 in methanol
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >30 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
chave InChI
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)