SML2054
SEA0400
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
SEA0400, 2-[4-[(2,5-Difluorophenyl)methoxy]phenoxy]-5-ethoxybenzenamine, SEA 0400
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=C(F)C=CC(F)=C3)C=C2)C(N)=C1
InChI
1S/C21H19F2NO3/c1-2-25-18-8-10-21(20(24)12-18)27-17-6-4-16(5-7-17)26-13-14-11-15(22)3-9-19(14)23/h3-12H,2,13,24H2,1H3
chave InChI
YSUBLPUJDOWYDP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)