Y0000113
Cloreto de carbamoilcolina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carbacol, Cloreto de (2-hidroxietil)trimetilamônio carbamato, Cloreto de carbamilcolina
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carbachol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
210 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
chave InChI
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente