D9175
Dantrolene sodium salt
Sinônimo(s):
1-[(5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
originador
JHP Pharmaceuticals
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]\C(=N/N1CC(=O)N=C1[O-])c2ccc(o2)-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
chave InChI
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
Informações sobre genes
human ... RYR1(6261) , RYR3(6263)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?