SML0136
TGN-020
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Nicotinamide)-1,3,4-thiadiazole, N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)pyridine-3-carboxamide, N-(1,3,4-Thiadiazolyl)-m-nicotinamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥8 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Nc1nncs1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13)
chave InChI
AGEGZHOPKZFKBP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)