Documentos Principais
SML2593
Sigma-Aldrich
MS0021570
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(Benzylsulfanyl)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-(Benzylthio)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, MS 21570, MS0021570_1, N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N3S2
Número CAS:
Peso molecular:
237.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nnc1NC)SCc2ccccc2
InChI
1S/C10H11N3S2/c1-11-9-12-13-10(15-9)14-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
KFLNRVSOQJTXDG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GPR171 antagonist
MS0021570 is a potent antagonist of GPR171, a G protein-coupled receptor of BigLEN (b-LEN), which is a neuropeptide derived from proSAAS and involved in regulation of feeding. MS0021570 had a IC50 value of 220 nM. It was shown to block inceases in food intake and to reduce anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)