Documentos Principais
SML1802
Sigma-Aldrich
MS0015203
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
249.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=CC(C(O)=O)=CC(NC(C(C)=C)=O)=C1
InChI
1S/C12H11NO5/c1-6(2)10(14)13-9-4-7(11(15)16)3-8(5-9)12(17)18/h3-5H,1H2,2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
NVOBVSWSDYFEMR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171.
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171. MS0015203 increases food intake and body weight in mice.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)