PHR3321
(2RS)-2-(4-methylphenyl)propanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
α,4-Dimethylphenylacetic acid, Ibuprofen Impurity D (Ph. Eur.), 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 mg
pf
37-42 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)