PHR1933
Ibuprofen Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic acid, (2RS)-2- [3-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ibuprofen
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
SFVKLYXPBKITCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)