Documentos Principais
PHR2134
4-Isobutylstyrene
Sinônimo(s):
4-Isobutylstyrene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16
Peso molecular:
160.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
ibuprofen
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)