A3940
1-Aminobenzotriazole
≥98% (TLC), powder, cytochrome P450 inhibitor
Sinônimo(s):
1-Benzotriazolamine, ABT
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Aminobenzotriazole,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
81-84 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
chave InChI
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research