228605
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-p-anisidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
50-55 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?