Documentos Principais
736392
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxyaniline
97%
Sinônimo(s):
6-Chloro-m-anisidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.588
pf
23-27 °C
densidade
1.261 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)