Ensaio
≥97.0%
Formulário
solid
Impurezas
~5% water
pf
85-87 °C (lit.)
85-89 °C
solubilidade
dioxane: soluble 0.5 g/5mL, clear, faintly yellow to yellow
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
chave InChI
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)