Key Documents
SML2472
Sigma-Aldrich
UPGL00004
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Phenyl-N-(5-(4-((5-(2-phenylacetamido)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino)piperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-[5-[4-[[5-[(2-Phenylacetyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]amino]-1-piperidinyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzeneacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H26N8O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
534.66
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to pink
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(S2)=NN=C2N(CC3)CCC3NC4=NN=C(NC(CC5=CC=CC=C5)=O)S4
Ações bioquímicas/fisiológicas
UPGL00004, a BPTES analog, is an orally available, potent and selective inhibitor of glutaminase C (GAC) that potently inhibits the growth of triplenegative breast cancer cells. UPGL00004 directly binds to the allosteric site at GAC.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3