SML1928
UM-164 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[6-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-[2-methyl-5-[[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino]phenyl]-5-thiazolecarboxamide trifluoroacetate salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CC1)CCN1C2=CC(NC3=NC=C(C(NC4=CC(NC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=CC=C4C)=O)S3)=NC(C)=N2
InChI
1S/C30H31F3N8O3S/c1-18-6-7-22(37-27(43)20-4-3-5-21(14-20)30(31,32)33)15-23(18)38-28(44)24-17-34-29(45-24)39-25-16-26(36-19(2)35-25)41-10-8-40(9-11-41)12-13-42/h3-7,14-17,42H,8-13H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,44)(H,34,35,36,39)
chave InChI
ANEBQUSWQAQFQB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)