A0325200
Alcuronium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N′-Diallylnortoxiferinium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
alcuronium
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+]21([C@@H]3C4([C@H]5N(c%11c4cccc%11)\C=C6/[C@@H]7N(c8c(cccc8)C97[C@H]%10[N+](CC9)(C\C(=C\CO)\C/6C%10)CC=C)\C=C/5\C(C3)\C(=C/CO)\C2)CC1)CC=C
InChI
1S/C44H50N4O2.2ClH/c1-3-17-47-19-15-43-35-9-5-7-11-37(35)45-26-34-32-24-40-44(16-20-48(40,18-4-2)28-30(32)14-22-50)36-10-6-8-12-38(36)46(42(34)44)25-33(41(43)45)31(23-39(43)47)29(27-47)13-21-49;;/h3-14,25-26,31-32,39-42,49-50H,1-2,15-24,27-28H2;2*1H/q+2;;/p-2/b29-13-,30-14-,33-25-,34-26-;;/t31?,32?,39-,40-,41-,42-,43?,44?,47?,48?;;/m0../s1
chave InChI
CPYGBGOXCJJJGC-ZHNYPADJSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)