5.05207
Mecamylamine Hydrochloride
Sinônimo(s):
Mecamylamine Hydrochloride, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride, TC-5214, Inversine, nAChR Antagonist, Mecamylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
640 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
H2O: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(C1(C2CC(C1(C)C)CC2)C)C.[H+]
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H
chave InChI
PKVZBNCYEICAQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
nAChR
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lima, H., et al. 2013. Learning & Memory20, 120.
Arnold, E., et al. 2012. J. Child Adolesc. Psychopharmacol.22, 198.
Bacher, I., et al. 2009. Expert Opin. Pharmacother.10, 2709.
Lippiello, M., et al. 2008. CNS Neurosci. Ther.14, 266.br>J. M. Young et al. 2001. Clin. Ther.23, 532.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3