SML2052
LCAT activator compound A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[[5-(Ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]-2-pyrazinecarbonitrile, 3-[[5-(Ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]pyrazine-2-carbonitrile, Compound A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCSC1=NN=C(S1)SC2=NC=CN=C2C#N
InChI
1S/C9H7N5S3/c1-2-15-8-13-14-9(17-8)16-7-6(5-10)11-3-4-12-7/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
UBSFSJMIJHSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)