Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D −30.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.4877 (lit.)
p.e.
94-99 °C/27 mmHg (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@]2([H])CC[C@](CN)([H])[C@@]1(C2)[H]
InChI
1S/C10H19N/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3/t7-,8-,9-/m0/s1
chave InChI
SYJBFPCQIJQYNV-CIUDSAMLSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a reactant to prepare N,N-bis((-)-cis-myrtanyl)butylene-2,3-diimine (BMDI), a bidentate diimine ligand that can form transition metal complexes for catalyzing asymmetric synthesis.
- As a building block to prepare imidazole derivatives, which are potent and selective cannabinoid receptor (CB2) antagonists.
- To prepare a chiral catalyst, which can catalyze asymmetric three-component Mannich reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?