MAK107
LCAT Activity Assay Kit
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Sinônimo(s):
Lecithin:cholesterol acyltransferase activity assay kit
About This Item
uso
sufficient for 100 fluorometric tests
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
cardiovascular diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LCAT(3931)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Princípio
Somente componentes do kit
- Substrate Reagent .1 mL
- READ Reagent 30 mL
- LCAT Assay Buffer 20 mL
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C