N149
Nimodipine
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to yellow
solubilidade
methanol: 62.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
originador
Bayer
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
chave InChI
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNG1(786) , NR3C2(4306)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Aplicação
- as a L-type calcium channel (LTCC) inhibitor, to evaluate its neuroprotective activity in the vibrosections
- as a standard, in the enantioseparation of chiral drugs by high performance liquid chromatography (HPLC)
- in the pharmacological studies for the measurement of spine voltage escape
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?