N144
Nitrendipine
>95%, powder
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95%
forma
powder
cor
yellow to green
solubilidade
methanol: 15 mg/mL
DMSO: 17.5 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
chave InChI
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140) , CACNG1(786) , KCNH1(3756) , TTR(7276)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1