F8257
Flunarizine dihydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C\C=C\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
chave InChI
RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3