5.00506
EPAC Inhibitor, ESI-09
Sinônimo(s):
EPAC Inhibitor, ESI-09, 3-(5- tert-butyl-isoxazol-3-yl)-2-((3-chlorophenyl)-hydrazono)-3-oxo-propionitrile, cAMP -GEF Inhibitor, Exchange Protein Directly Activated by cAMP Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3