P6374
p53 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
técnica(s)
dot blot: suitable
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
genomic analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.