23-034-M
p53 Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p53. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Sinônimo(s):
Cellular tumour antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumour suppressor p53, TP53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
solubilidade
water: soluble
nº de adesão GenBank
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TP53(120407068)
Descrição geral
N-terminal GST-tagged, recombinant human TRAF6 full length, expressed in E.coli. The p53 protein is a tumor suppressor encoded by TP53 gene located on chromosome 17.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2