T6451
Anti-Twist1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Twist homolog 1 (acrocephalosyndactyly 3, Saethre-Chotzen syndrome), Anti-Twist related protein 1 (H-twist)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~26 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human osteosarcoma MG-63 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using human 293T cells expressing recombinant human Twist1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TWIST1(7291)
mouse ... Twist1(22160)
rat ... Twist1(85489)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: a working antibody concentration of 0.5-1 mg/mL is recommended using extracts of human 293T cells expressing recombinant human Twist1 and a chemiluminescent detection reagent.
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoblotting
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade