I1020
IL-4 mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Interleukin-4, mIL-4, Interleukin-4 human
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-4 from mouse, IL-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.1-2.0 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~13.5 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il4(16189)
Aplicação
- as a component of cell culture media for class switch recombination assay
- to study its therapeutic benefits for mucosal healing
- as a pioglitazone or new peroxisome proliferator-activated receptor agonist (GQ-11)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.