I3019
Interleukin-10 from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
0.01-1.50 ng/mL EC50
peso molecular
~18 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il10(16153)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.