C0551
Monoclonal Anti-CD11b antibody produced in mouse
clone ICRF44, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD11b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ICRF44, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 165-170 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAM(3684)
Descrição geral
Especificidade
2nd Workshop: code no. M104
3rd Workshop: code no. 202 and 238
4th Workshop: code no. M47
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?