H3757
Hialuronidase
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
Sinônimo(s):
Hialuronato 4-glicanohidrolase, Hialuronoglicosaminidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine testis
Nível de qualidade
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
tipo
Type VIII
forma
lyophilized powder
atividade específica
300-1,000 U/mg
peso molecular
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
doença(s) relevante(s)
cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... HYAL1(515397) , HYAL2(281838)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.