Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
H3884
Sigma-Aldrich
Hialuronidase
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
Sinônimo(s):
Hialuronato 4-glicanohidrolase, Hialuronoglicosaminidase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bovine testis
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
tipo
Type IV-S
Formulário
lyophilized powder (essentially salt-free)
atividade específica
750-3000 units/mg solid
peso molecular
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
doença(s) relevante(s)
cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
A hialuronidase degrada o hialuronano e demonstrou-se sua regulação inadequada durante a progressão de câncer.
Essas enzimas clivam aleatoriamente as ligações glicosídicas de β-N-acetilhexosamina-[1→4] em ácido hialurônico, condroitina e sulfatos de condroitina.
Definição da unidade
Uma unidade degradará 0,75 μg do ácido hialurônico polissacarídeo por minuto em pH 5,35 a 37 ºC (conforme medido por absorbância turbidimétrica)λ: 600 nm) quando complexado com BSA após 45 minutos).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Claire M McLeod et al.
Scientific reports, 6, 38852-38852 (2016-12-13)
Extracellular matrix dynamics are key to tissue morphogenesis, homeostasis, injury, and repair. The spatiotemporal organization of this matrix has profound biological implications, but is challenging to monitor using standard techniques. Here, we address these challenges by using noncanonical amino acid
Matthew R Kent et al.
Neural regeneration research, 16(2), 367-374 (2020-08-30)
A potential treatment for retinal diseases is to induce an endogenous Müller glia (MG)-derived regenerative response to replace damaged neurons. In contrast to mammalian MG, zebrafish MG are capable of mediating spontaneous regeneration. We seek to define the mechanisms that
Alicia Santos Savio et al.
BMC musculoskeletal disorders, 16, 51-51 (2015-04-17)
Pro-inflammatory cytokines are directly implicated in the pathogenesis of Rheumatoid arthritis (RA). Variable clinical response to cytokine targeted therapies as TNFalpha and IL-6, strongly highlights the heterogeneity of inflammatory process in RA. Another cytokine, IL-15 has also been related to
Carlos Henríquez-Olguín et al.
Redox biology, 24, 101188-101188 (2019-04-09)
Reactive oxygen species (ROS) have been proposed as signaling molecules mediating exercise training adaptation, but the ROS source has remained unclear. This study aimed to investigate if increased NADPH oxidase (NOX)2-dependent activity during exercise is required for long-term high-intensity interval
Isabel N Tromp et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 39(9), 1955-1964 (2020-11-23)
It has been suggested that curvature progression in adolescent idiopathic scoliosis occurs through irreversible changes in the intervertebral discs. Strains of mice have been identified who differ in their disc wedging response upon extended asymmetrical compression. Annulus fibrosus (AF) tissue
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.