389561
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
Sinônimo(s):
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥2000 units (A280)
embalagem
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
atividade externa
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please Note: The appearance of this product can vary from gray cottony fibers to balled up droplets with no change in quality.
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Mogelerskii, M.S. 1964. Fed. Proc. 23, T559.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3