Documentos Principais
MR-051
Sigma-Aldrich
M2 medium
EmbryoMax M2 Medium (1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
Sinônimo(s):
Cell Culture Medium, Growth Medium M2, M2 Medium Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Informações legais
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2