MR-019
EmbryoMax® CZB Medium With Phenol Red
The EmbryoMax CZB Medium With Phenol Red is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Informações legais
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1