MR-106
EmbryoMax® KSOM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with 1/2 Amino Acids
Sinônimo(s):
K+ Simplex Optimised Medium (KSOM), KSOM Mouse Embryo Media
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Once thawed it should be used within 2 weeks.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.