Documentos Principais
W1503
Sigma-Aldrich
Água
sterile filtered, suitable for embryo cell culture, BioXtra
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Água, for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
3 mmHg
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioXtra
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A água tem sido usada na preparação do meio de criopreservação de esperma de camundongo, para suspensão de amostras particuladas em vários estudos
A água é adequada para uso na manipulação de embriões.
A água foi usada:
  • em análises toxicológicas para a suspensão de partículas de emissão
  • para a suspensão de amostras de particulados em diversos estudos
  • no cultivo e exposição celular
  • para lavar células em água livre de cálcio durante a detecção de alterações do cálcio intracelular
Outras notas
Compare facilmente as especificações para os produtos de água com a Tabela de especificações de água.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jarno Ruusunen et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(10), 3183-3195 (2011-10-01)
Several studies have shown that combustion-derived fine particles cause adverse health effects. Previous toxicological studies on combustion-derived fine particles have rarely involved multiple endpoints and a detailed characterization of chemical composition. In this study, we developed a novel particle sampling
G Morgan et al.
Cell death and differentiation, 6(1), 36-47 (1999-04-14)
A mutant T-cell hybridoma line named mutant 51 was developed that, unlike the parental line, did not die after T-cell receptor (TCR) engagement and demonstrated reduced death in response to dexamethasone. Intracellular calcium measurements showed that available calcium stores were
In vitro immunotoxic and genotoxic activities of particles emitted from two different small-scale wood combustion appliances.
Maija Tapanainen et al.
Atmospheric Environment, 45, 7546-7554 (2011)
Tiina Torvela et al.
Chemical research in toxicology, 27(9), 1516-1527 (2014-07-27)
Multiple studies show that particulate mass (PM) generated from incomplete wood combustion may induce adverse health issues in humans. Previous findings have shown that also the PM from efficient wood combustion may induce enhanced production of reactive oxygen species (ROS)
In vitro toxicological characterization of particulate emissions from residential biomass heating systems based on old and new technologies.
Pasi I. Jalava et al.
Atmospheric Environment, 50, 24-35 (2012)