Documentos Principais
Z688754
Nunc® IVF multidish
non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Sinônimo(s):
4 well culture dish, 4 well multidish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene
square
esterilidade
sterile
sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 120 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 179830
Prato: C × L
66 mm × 66 mm
placa C × L
66 mm × 66 mm
tamanho
4 wells
área da superfície
1.9 cm2 , per well
área da superfície do poço
1.9 cm2
cor
clear
adequação
suitable for (in vitro fertilization)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
The Nunc IVF Multidishes are intended for use with in vitro fertilization and are produced in compliance with FDA demands for IVF products.
  • Full batch control of all components in the final product for full traceability
  • Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
  • The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4