Z687162
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom, 5 mL/well
Sinônimo(s):
4well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
rectangular
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Características
lid
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 167063
disponibilidade
not available in North America
dish L × W
128 mm × 86 mm
capacidade da placa
20 mL
volume máximo
5 mL
tamanho
4 wells
área da superfície
21.8 cm2 , per well
volume de trabalho
5 mL
cor
clear
tipo de ligação
Nunclon Delta surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Stackable and flat well bottom.
- γ irradiated sterilization.
- Certified-non-pyrogenic.
- Provided with alphanumerical codes for Well identification.
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification.
- Ensures a large culture area.
- Accept standard glass coverslips: 24 × 60mm for a 4-well plate.