TMO150239
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 6, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
Sinônimo(s):
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
embalagem
case of 75 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 150239
C × L
128 mm × 86 mm
poços
6
Categorias relacionadas
Descrição geral
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO150239 |