Merck
Meios para embriões de camundongo
A cultura de embriões inteiros de camundongos é um método importante empregado em biologia de desenvolvimento de mamíferos e pesquisa de defeitos congênitos. Esta técnica possibilita estudos longitudinais de embriões de roedores explantados no estágio de organogênese. Uma técnica essencial para criar camundongos transgênicos usa a transformação e injeção de células-tronco (CT) embrionárias de camundongo transfectadas de forma estável para blastocistos de camundongo. Para otimizar técnicas de coleta, manipulação e transferência de embriões, oferecemos uma gama completa de meios e reagentes para embriões de camundongo.
Meios à base de HEPES para manuseio e manipulação de embriões
  • Meios M2 são frequentemente usados para coleta de embriões e para manuseio ampliado fora da incubadora de cultura
  • FHM é uma modificação da formulação de KSOM, também usada para manipular embriões fora dos ambientes de incubação de CO2
Meios à base de bicarbonato para a cultura e desenvolvimento de embriões
  • Meios M16 modificados: meios tradicionais para cultura de embriões à base de tampão de bicarbonato de Krebs-Ringer
  • Os meios KSOM permitem que embriões passem do estágio de bloco bicelular e auxiliam a divisão celular aprimorada. Nossa formulação patenteada fornece rendimentos maiores no desenvolvimento de blastocistos
Todos os meios são testados quanto à sua aplicação em cultura de embriões de camundongos e produzidos com matérias-primas de qualidade superior.
Meio KSOM avançado EmbryoMax®
O meio KSOM avançado EmbryoMax® é um meio completo para coleta e cultura de embriões de camundongo, substituindo o sistema tradicional de duas etapas em que são necessárias formulações individuais, separadas para coleta e cultura de embriões. Nossa formulação de KSOM avançada possibilita o manuseio de embriões em condições atmosféricas e cultura em uma incubadora com controle de CO2 - com apenas um meio.
Seis estágios do desenvolvimento embrionário
Figura 1.Seis estágios do desenvolvimento embrionário